Tisk…
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
200610050 200611000
ACRO200610050EA 677 CZK
ACRO200610050 ACRO200611000
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 96%
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209.1
Bod varu: 92 °C (15 mmHg)
Hustota: 1.49 g/cm³
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007059
CAS číslo: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %