α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
A12189.03
A12189.06
A12189.14
A12189.03EA
1120
CZK
A12189.03
A12189.06
A12189.14
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene ≥98%
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 455-13-0
Molecular Formula: C7H4F3I
Formula Weight: 272.01
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5180
Melting Point: -8°
Boiling Point: 68-70°/15mm
Beilstein Reference: 1944013
MDL No.: MFCD00039398
Vzorec:
C₇H₄F₃I Bod varu: 68…70 °C (15 mmHg) Bod tání: –8 °C Hustota: 1,851 Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039398 CAS číslo: 455-13-0 EINECS: 207-234-4 |