α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11843.09
A11843.18
A11843.30
A11843.09EA
1090
CZK
A11843.09
A11843.18
A11843.30
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluene ≥98%
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 401-81-0
Molecular Formula: C7H4F3I
Formula Weight: 272.01
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5185
Melting Point: -8°
Boiling Point: 81-82°/24mm
Beilstein Reference: 2088596
MDL No.: MFCD00001049
Vzorec:
C₇H₄F₃I Bod varu: 81…82 °C (24 mmHg) Bod tání: –8 °C Hustota: 1,882 Bod vzplanutí: 70 °C (158 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001049 CAS číslo: 401-81-0 EINECS: 206-934-7 UN: 3265 ADR: 8,II |