Tisk…
Perfluorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Octafluorotoluene, Pentafluoro(trifluoromethyl)benzene, 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,2,3,4,5,6-Octafluorotoluene
A11453.06 A11453.14
A11453.06EA 1250 CZK
A11453.06 A11453.14
Perfluorotoluene ≥98%
Perfluorotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 434-64-0 Molecular Formula: C7F8 Formula Weight: 236.06 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.3680 Melting Point: -66° Boiling Point: 103-105° Beilstein Reference: 2057072 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00000375
Vzorec: C₇F₈
MW: 236.06
Bod varu: 103…105 °C
Bod tání: –66 °C
Hustota: 1.668
Bod vzplanutí: 20 °C (68 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000375
CAS číslo: 434-64-0
EINECS: 207-104-7
UN: 1992
ADR: 3 II