4-Fluorotoluene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10365.22
A10365.36
A10365.22EA
1210
CZK
A10365.22
A10365.36
4-Fluorotoluene ≥99%
4-Fluorotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 352-32-9
Molecular Formula: C7H7F
Formula Weight: 110.13
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4685
Odour: Aromatic
Melting Point: -56°
Boiling Point: 115-116°
Beilstein Reference: 1362373
Merck Reference: 14,4180
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00000358
Vzorec:
C₇H₇F Bod varu: 115…116 °C Bod tání: –56 °C Hustota: 1,001 Bod vzplanutí: 10 °C (50 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000358 CAS číslo: 352-32-9 EINECS: 206-520-6 UN: 2388 ADR: 3,II Merck Index: 14,4180 |