4-Fluorotoluene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
119670100
119671000
119672500
ACRO119670100EA
666
CZK
ACRO119670100
ACRO119671000
ACRO119672500
4-Fluorotoluene 97%
4-Fluorotoluene
Vzorec:
C₇H₇F Bod varu: 116 °C (1013 hPa) Bod tání: –56 °C Hustota: 1 g/cm³ Bod vzplanutí: 10 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000358 CAS číslo: 352-32-9 EINECS: 206-520-6 UN: 2388 ADR: 3,II Merck Index: 13,04207 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4674 to 1.4694 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +9.5° to +11.5° (20°C, 589 nm) |