Tisk…
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
A15055.14 A15055.22
A15055.14EA 1470 CZK
A15055.14 A15055.22
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene ≥99%
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene
Purity: 99% CAS No.: 401-80-9 Molecular Formula: C7H4F4 Formula Weight: 164.10 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.4010 Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 2045664 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000382
Vzorec: C₇H₄F₄
Bod varu: 101…102 °C
Hustota: 1,303
Bod vzplanutí: 7 °C (44 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000382
CAS číslo: 401-80-9
EINECS: 206-933-1
UN: 1993
ADR: 3,II