Tisk…
2-Fluorotoluene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
119661000 119665000 119660025
ACRO119661000EA 1310 CZK
ACRO119661000 ACRO119665000 ACRO119660025
2-Fluorotoluene 99%
2-Fluorotoluene
Vzorec: C₇H₇F
MW: 110.13
Bod varu: 113…114 °C (760 mmHg)
Bod tání: –62 °C
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000322
CAS číslo: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
UN: 2388
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04207
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -9.5° to -11.5° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)