Tisk…
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18095.06 A18095.14 A18095.22
A18095.06EA 924 CZK
A18095.06 A18095.14 A18095.22
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene ≥99%
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene
Purity: 99% CAS No.: 392-85-8 Molecular Formula: C7H4F4 Formula Weight: 164.10 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.4060 Melting Point: -49° Boiling Point: 114-115° Beilstein Reference: 2046638 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000374
Vzorec: C₇H₄F₄
Bod varu: 114…115 °C
Bod tání: –49 °C
Hustota: 1,293
Bod vzplanutí: 17 °C (62 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000374
CAS číslo: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
UN: 1993
ADR: 3,II