2,4-Difluorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,4-Difluoro-1-methylbenzene
A11667.06
A11667.14
A11667.06EA
642
CZK
A11667.06
A11667.14
2,4-Difluorotoluene ≥98%
2,4-Difluorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 452-76-6
Molecular Formula: C7H6F2
Formula Weight: 128.12
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4490
Odour: Aromatic
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 1931681
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00000332
Vzorec:
C₇H₆F₂ MW: 128.12 Bod varu: 114…115 °C Hustota: 1.121 Bod vzplanutí: 15 °C (59 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000332 CAS číslo: 452-76-6 EINECS: 207-211-9 UN: 2388 ADR: 3 II |