Tisk…
2,6-Difluorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-methylbenzene
B25076.06 B25076.14
B25076.06EA 1150 CZK
B25076.06 B25076.14
2,6-Difluorotoluene ≥98%
2,6-Difluorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 443-84-5 Molecular Formula: C7H6F2 Formula Weight: 128.12 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4528 Odour: Aromatic Boiling Point: 112-115° Beilstein Reference: 1932656 UN No.: 2388 MDL No.: MFCD00043898
Vzorec: C₇H₆F₂
Bod varu: 112…115 °C
Hustota: 1,130
Bod vzplanutí: 10 °C (50 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043898
CAS číslo: 443-84-5
UN: 2388
ADR: 3,II