Tisk…
3-Methoxybenzyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
197860050 197860250 197861000
ACRO197860050EA 993 CZK
ACRO197860050 ACRO197860250 ACRO197861000
3-Methoxybenzyl chloride 97%
3-Methoxybenzyl chloride
Vzorec: C₈H₉ClO
Bod varu: 124 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,07 g/cm³
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000907
CAS číslo: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %