4-Chloro-3-nitrotoluene 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Chloro-4-methyl-2-nitrobenzene
A11383.22
A11383.36
A11383.22EA
2660
CZK
A11383.22
A11383.36
4-Chloro-3-nitrotoluene 97+%
4-Chloro-3-nitrotoluene
Purity: 97+%
CAS No.: 89-60-1
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Flash Point: 129°(264°F)
Refractive Index: 1.5580
Melting Point: ca 7°
Boiling Point: 260-262°
Beilstein Reference: 511055
UN No.: 2433
MDL No.: MFCD00007085
Vzorec:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171,58 g/mol Bod varu: 260…262 °C Bod tání: ∼7 °C Hustota: 1,295 Bod vzplanutí: 129 °C (264 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007085 CAS číslo: 89-60-1 EINECS: 201-922-8 UN: 2433 ADR: 6.1,III |