Tisk…
2-Chloro-4-nitrotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B23542.14 B23542.22
B23542.14EA 1100 CZK
B23542.14 B23542.22
2-Chloro-4-nitrotoluene ≥98%
2-Chloro-4-nitrotoluene
Purity: 98% CAS No.: 121-86-8 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 62-66° Boiling Point: 260° UN No.: 3457 MDL No.: MFCD00007210
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Bod varu: 260 °C
Bod tání: 62…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007210
CAS číslo: 121-86-8
EINECS: 204-501-7
UN: 3457
ADR: 6.1,III