Tisk…
α-chlor-4-nitrotoluen 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Nitrobenzyl chloride, 4-Nitrobenzylchloride, α-Chloro-p-nitrotoluene
161090100 161091000 161092500
ACRO161090100EA 769 CZK
ACRO161090100 ACRO161091000 ACRO161092500
α-chlor-4-nitrotoluen 99%
α-chlor-4-nitrotoluen
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Bod varu: 112 °C (,6 mmHg)
Bod tání: 71…74 °C
Hustota: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007374
CAS číslo: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 74 °C
GC ≥98.5 %