Tisk…
2,6-Dichloro-3-nitrotoluene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-methyl-4-nitrobenzene
B20520.09 B20520.18
B20520.09EA 1030 CZK
B20520.09 B20520.18
2,6-Dichloro-3-nitrotoluene ≥99%
2,6-Dichloro-3-nitrotoluene
Purity: 99% CAS No.: 29682-46-0 Molecular Formula: C7H5Cl2NO2 Formula Weight: 206.03 Melting Point: 53-55° Beilstein Reference: 2259855 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00024185
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Bod tání: 53…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024185
CAS číslo: 29682-46-0
EINECS: 249-776-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III