4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
A11488.0E
A11488.22
A11488.36
A11488.0EEA
15820
CZK
A11488.0E
A11488.22
A11488.36
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride ≥98%
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 121-17-5
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4900
Melting Point: -3°
Boiling Point: 221-223°
Beilstein Reference: 523986
UN No.: 2307
MDL No.: MFCD00007084
Vzorec:
C₇H₃ClF₃NO₂ Bod varu: 221…223 °C Bod tání: –3 °C Hustota: 1,535 Bod vzplanutí: 101 °C (213 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007084 CAS číslo: 121-17-5 EINECS: 204-451-6 UN: 2307 ADR: 6.1,II |