4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
108730250
108732500
108730010
ACRO108730250EA
732
CZK
ACRO108730250
ACRO108732500
ACRO108730010
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec:
C₇H₄ClF₃ MW: 180.56 Bod varu: 136…138 °C (760 mmHg) Bod tání: –36 °C Hustota: 1.35 g/cm³ Bod vzplanutí: 43 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000627 CAS číslo: 98-56-6 EINECS: 202-681-1 UN: 2234 ADR: 3 III Merck Index: 13,02145 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4453 to 1.4473 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | copper |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.002 % |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |