2-Chloro-4-fluorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20278.14
B20278.22
B20278.36
B20278.14EA
1010
CZK
B20278.14
B20278.22
B20278.36
2-Chloro-4-fluorotoluene ≥98%
2-Chloro-4-fluorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 452-73-3
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Aromatic
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 1931690
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000572
Vzorec:
C₇H₆ClF Bod varu: 154…156 °C Hustota: 1,198 Bod vzplanutí: 50 °C (122 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000572 CAS číslo: 452-73-3 EINECS: 207-209-8 UN: 1993 ADR: 3,III |