2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 88-16-4
Molecular Formula: C7H4ClF3
Formula Weight: 180.56
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -6°
Boiling Point: 151-153°
Beilstein Reference: 510993
UN No.: 2234
MDL No.: MFCD00000561
Vzorec:
C₇H₄ClF₃ Bod varu: 151…153 °C Bod tání: –6 °C Hustota: 1,369 Bod vzplanutí: 58 °C (136 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000561 CAS číslo: 88-16-4 EINECS: 201-805-1 UN: 2234 ADR: 3,III |