Tisk…

4-Fluorobenzyl chloride 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene

119430250 119431000
ACRO119430250EA 1580 CZK
ACRO119430250 ACRO119431000
4-Fluorobenzyl chloride 98%
4-Fluorobenzyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClF
Bod varu: 181,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 1,207 g/cm³
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000913
CAS číslo: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR