Tisk…
(4-Chlorophenyl)acetone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Chlorophenylacetone
350700050 350700250
ACRO350700050EA 3200 CZK
ACRO350700050 ACRO350700250
(4-Chlorophenyl)acetone 98%
(4-Chlorophenyl)acetone
Vzorec: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Bod varu: 132 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,151 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045214
CAS číslo: 5586-88-9
EINECS: 226-986-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5325 to 1.5345 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %