α,α,α,4-Tetrachlorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Chlorobenzotrichloride, 1-Chloro-4-(trichloromethyl)benzene
B23446.14
B23446.22
B23446.14EA
766
CZK
B23446.14
B23446.22
α,α,α,4-Tetrachlorotoluene ≥98%
α,α,α,4-Tetrachlorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 5216-25-1
Molecular Formula: C7H4Cl4
Formula Weight: 229.92
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5730
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1866549
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000790
Vzorec:
C₇H₄Cl₄ MW: 229,92 g/mol Bod varu: 245 °C Bod tání: 5…6 °C Hustota: 1,495 Bod vzplanutí: 140 °C (284 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000790 CAS číslo: 5216-25-1 EINECS: 226-009-1 UN: 1760 ADR: 8,III |