Tisk…
α,4-Dichlorotoluene 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
150240050 150242500 150240010
ACRO150240050EA 1120 CZK
ACRO150240050 ACRO150242500 ACRO150240010
α,4-Dichlorotoluene 99+%
α,4-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Bod varu: 221 °C (760 mmHg)
Bod tání: 27…28 °C
Hustota: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000914
CAS číslo: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥28 °C
GC ≤0.5 % p-Chlorobenzal chloride