Tisk…
3-Chlorotoluene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
160451000 160452500 160455000
ACRO160451000EA 1550 CZK
ACRO160451000 ACRO160452500 ACRO160455000
3-Chlorotoluene 97%
3-Chlorotoluene
Vzorec: C₇H₇Cl
Bod varu: 160…162 °C (760 mmHg)
Bod tání: –48 °C
Hustota: 1,07 g/cm³
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000595
CAS číslo: 108-41-8
EINECS: 203-580-5
UN: 2238
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02190
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %