2-chlortoluen ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 95-49-8
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.5250
Melting Point: -36°
Boiling Point: 157-159°
Beilstein Reference: 1904175
Merck Reference: 14,2171
UN No.: 2238
MDL No.: MFCD00000562
Vzorec:
C₇H₇Cl Bod varu: 157…159 °C Bod tání: –36 °C Hustota: 1,082 Bod vzplanutí: 47 °C (116 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000562 CAS číslo: 95-49-8 EINECS: 202-424-3 UN: 2238 ADR: 3,III Merck Index: 14,2171 |