α,2-Dichlorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Chlorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene
A11900.0E
A11900.30
A11900.36
A11900.0EEA
5800
CZK
A11900.0E
A11900.30
A11900.36
α,2-Dichlorotoluene ≥98%
α,2-Dichlorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 611-19-8
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Pungent
Melting Point: -13°
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 471700
UN No.: 2235
MDL No.: MFCD00000893
Vzorec:
C₇H₆Cl₂ Bod varu: 213…214 °C Bod tání: –13 °C Hustota: 1,272 Bod vzplanutí: 109 °C (228 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000893 CAS číslo: 611-19-8 EINECS: 210-258-8 UN: 2235 ADR: 6.1,III |