Tisk…
α,2-Dichlorotoluene 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chlorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene
186530010 186532500
ACRO186530010EA 2370 CZK
ACRO186530010 ACRO186532500
α,2-Dichlorotoluene 98+%
α,2-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,27 g/cm³
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000893
CAS číslo: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
UN: 2235
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %