α,3,4-Trichlorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichlorobenzyl chloride
A17672.14
A17672.18
A17672.22
A17672.30
A17672.14EA
1220
CZK
A17672.14
A17672.18
A17672.22
A17672.30
α,3,4-Trichlorotoluene ≥98%
α,3,4-Trichlorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 102-47-6
Molecular Formula: C7H5Cl3
Formula Weight: 195.48
Flash Point: 155°(311°F)
Refractive Index: 1.5766
Odour: Pungent
Melting Point: -3°
Boiling Point: 99-101°/2mm
Beilstein Reference: 386644
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000906
Vzorec:
C₇H₅Cl₃ MW: 195,47 g/mol Bod varu: 99…101 °C (2 mmHg) Bod tání: –3 °C Hustota: 1,416 Bod vzplanutí: 155 °C (311 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000906 CAS číslo: 102-47-6 EINECS: 203-033-0 UN: 3265 ADR: 8,II |