Tisk…
α,3,4-Trichlorotoluene 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
279050250 279051000 279055000
ACRO279050250EA 1140 CZK
ACRO279050250 ACRO279051000 ACRO279055000
α,3,4-Trichlorotoluene 98+%
α,3,4-Trichlorotoluene
Vzorec: C₇H₅Cl₃
Bod varu: 122…124 °C (14 mmHg)
Bod tání: –3 °C
Hustota: 1,41 g/cm³
Bod vzplanutí: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000906
CAS číslo: 102-47-6
EINECS: 203-033-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5756 to 1.5776 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %