α,2,4-Trichlorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,4-Dichlorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4-dichlorobenzene, 1,3-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene
A11435.18
A11435.0B
A11435.36
A11435.18EA
1190
CZK
A11435.18
A11435.0B
A11435.36
α,2,4-Trichlorotoluene ≥98%
α,2,4-Trichlorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 94-99-5
Molecular Formula: C7H5Cl3
Formula Weight: 195.48
Flash Point: 190°(374°F)
Refractive Index: 1.5760
Odour: Pungent
Melting Point: -3°
Boiling Point: 248°
Beilstein Reference: 387220
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000895
Vzorec:
C₇H₅Cl₃ MW: 195.47 Bod varu: 248 °C Bod tání: –3 °C Hustota: 1.408 Bod vzplanutí: 190 °C (374 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000895 CAS číslo: 94-99-5 EINECS: 202-381-0 UN: 3265 ADR: 8 II |