Tisk…
α,2,4-Trichlorotoluene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4-dichlorobenzene, 1,3-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene
134390050 134391000 134395000
ACRO134390050EA 1220 CZK
ACRO134390050 ACRO134391000 ACRO134395000
α,2,4-Trichlorotoluene 99%
α,2,4-Trichlorotoluene
Vzorec: C₇H₅Cl₃
MW: 195.47
Bod varu: 248
Bod tání: –2.7 °C
Hustota: 1.4 g/cm³
Bod vzplanutí: 190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000895
CAS číslo: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
UN: 3265
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +7° to +9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)