Tisk…
2,4-Dichlorotoluene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
163280010 163282500
ACRO163280010EA 4820 CZK
ACRO163280010 ACRO163282500
2,4-Dichlorotoluene 99%
2,4-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Bod varu: 200 °C (1013 hPa)
Bod tání: –14 °C
Hustota: 1,24 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000583
CAS číslo: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %