Tisk…
2,6-Dichlorotoluene 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-methylbenzene
113791000 113795000 113790025
ACRO113791000EA 2200 CZK
ACRO113791000 ACRO113795000 ACRO113790025
2,6-Dichlorotoluene 99+%
2,6-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
MW: 161.03
Bod varu: 196…203 °C (760 mmHg)
Bod tání: 2 °C
Hustota: 1.25 g/cm³
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000576
CAS číslo: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
UN: 3082
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %