Tisk…
α-Methylstyrene stabilizovaný for synthesis
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Phenylpropene, Isopropenylbenzene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06086.0100 8.06086.1000
8.06086.0100EA 837 CZK
8.06086.0100 8.06086.1000
α-Methylstyrene stabilizovaný for synthesis
α-Methylstyrene
Vzorec: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Bod varu: 165,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –23 °C
Hustota: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008859
CAS číslo: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 167 g/l (48 °C)
Molar Mass 99.17 g/mol
Boiling Point 105 - 108 °C
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.4378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 9.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 205 °C