Tisk…
benzylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (Chloromethyl)benzene, Chlorophenylmethane, α-Chlorotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
185558-50G 185558-1KG 185558-250G 185558-2KG
SIAL185558-50GEA 607 CZK
SIAL185558-50G SIAL185558-1KG SIAL185558-250G SIAL185558-2KG
benzylchlorid, Sigma-Aldrich®
benzylchlorid
Vzorec: (C₆H₅)CH₂Cl
MW: 126.59
Bod varu: 179.3
Bod tání: –41.2 °C
Hustota: 1.103
Bod vzplanutí: 52
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000889
CAS číslo: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01131