benzylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(Chloromethyl)benzene, Chlorophenylmethane, α-Chlorotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01809.0100
8.01809.1000
8.01809.2500
8.01809.0100EA
835
CZK
8.01809.0100
8.01809.1000
8.01809.2500
benzylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
benzylchlorid
Vzorec:
(C₆H₅)CH₂Cl Bod varu: 179,3 °C (1013 hPa) Hustota: 1,103 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 52 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000889 CAS číslo: 100-44-7 EINECS: 202-853-6 UN: 1738 ADR: 6.1 (8),II Merck Index: 13,01131 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 460 mg/l (30 °C) |
Melting Point | -41.2 °C |
Molar Mass | 126.58 g/mol |
Boiling Point | 179.3 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 67 °C |
Refractive Index | 1.5415 |
Explosion Limit | 1.1 - 14 %(V) |
Density | 1.10 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 585 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |