n-Hexan ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
84530.550EA
0
CZK
84530.550
84530.460
84530.950
n-Hexan ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
n-Hexan
For preparative HPLC
Vzorec:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Bod varu: 69 °C (1013 hPa) Bod tání: –94,3 °C Hustota: 0,659 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –22 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS číslo: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II REACH: 01-2119480412-44 Merck Index: 13,04712 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 97.0 % |
Acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 50 ppm |