(3-Chloropropyl)benzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20445.06
B20445.14
B20445.22
B20445.06EA
982
CZK
B20445.06
B20445.14
B20445.22
(3-Chloropropyl)benzene ≥98%
(3-Chloropropyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 104-52-9
Molecular Formula: C9H11Cl
Formula Weight: 154.64
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 218-220°
MDL No.: MFCD00001001
Vzorec:
ClH₂CCH₂CH₂(C₆H₅) Bod varu: 218…220 °C Bod tání: –27 °C Hustota: 1,05 Bod vzplanutí: 87 °C (189 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001001 CAS číslo: 104-52-9 EINECS: 203-210-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...