1-Chloro-2-phenylethane ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
2-Phenylethyl chloride, (2-Chloroethyl)benzene, 2-(Chloroethyl)benzene
L04891.09
L04891.22
L04891.36
L04891.09EA
800
CZK
L04891.09
L04891.22
L04891.36
1-Chloro-2-phenylethane ≥99%
1-Chloro-2-phenylethane
Purity: 99%
CAS No.: 622-24-2
Molecular Formula: C6H5(CH2)2Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5300
Melting Point: -60°
Boiling Point: 82-84°/16mm
Beilstein Reference: 385969
MDL No.: MFCD00000977
Vzorec:
ClCH₂CH₂C₆H₅ Bod varu: 82…84 °C (16 mmHg) Bod tání: –60 °C Hustota: 1,070 Bod vzplanutí: 66 °C (150 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000977 CAS číslo: 622-24-2 EINECS: 210-725-6 |