Tisk…
Ethylacetát ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
84532.550EA 119510 CZK
84532.550 84532.460 84532.950
Ethylacetát ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Ethyl acetate
Vzorec: CH₃COOC₂H₅
Bod varu: 77,1 °C (1013 hPa)
Bod tání: –83 °C
Hustota: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009171
CAS číslo: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=1e605bc1c5a21336b4d235f89449db65f680b408&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 0.0005 %
Water Max. 0.02 %