Tisk…
3-Hydroxy-p-toluic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid
B21501.03 B21501.06 B21501.14
B21501.03EA 539 CZK
B21501.03 B21501.06 B21501.14
3-Hydroxy-p-toluic acid ≥98%
3-Hydroxy-p-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 586-30-1 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 207-212° Beilstein Reference: 1936497 MDL No.: MFCD00002511
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 313 °C (1013 hPa)
Bod tání: 207…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002511
CAS číslo: 586-30-1
EINECS: 209-571-2