Tisk…
6-Hydroxy-m-toluic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
B20040.06 B20040.14
B20040.06EA 1440 CZK
B20040.06 B20040.14
6-Hydroxy-m-toluic acid ≥98%
6-Hydroxy-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 89-56-5 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 151-154° MDL No.: MFCD00002461
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 313 °C (1013 hPa)
Bod tání: 151…154 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002461
CAS číslo: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Index: 12,02650