Tisk…
6-Hydroxy-m-toluic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
163860100 163860500
ACRO163860100EA 2030 CZK
ACRO163860100 ACRO163860500
6-Hydroxy-m-toluic acid 98%
6-Hydroxy-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152.15
Bod varu: 313
Bod tání: 151…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002461
CAS číslo: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Index: 12,02650
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %