Tisk…
2-Hydroxy-p-toluic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Homosalicyclic acid, m-Cresotic acid, 4-Methylsalicylic acid
223540250 223541000
ACRO223540250EA 1560 CZK
ACRO223540250 ACRO223541000
2-Hydroxy-p-toluic acid 98%
2-Hydroxy-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152.15
Bod tání: 175…179 °C
MDL Number: MFCD00002454
CAS číslo: 50-85-1
EINECS: 200-068-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 179 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %