Tisk…
3-Nitro-p-toluic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
165990250 165991000 165995000
ACRO165990250EA 857 CZK
ACRO165990250 ACRO165991000 ACRO165995000
3-Nitro-p-toluic acid 99%
3-Nitro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Bod varu: 360 °C (1013 hPa)
Bod tání: 187…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007174
CAS číslo: 96-98-0
EINECS: 202-549-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %