Tisk…
6-Nitro-m-toluic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L06594.06 L06594.14
L06594.06EA 1700 CZK
L06594.06 L06594.14
6-Nitro-m-toluic acid ≥98%
6-Nitro-m-toluic acid
Purity: 98+% CAS No.: 3113-72-2 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 133-137° Beilstein Reference: 1959031
Vzorec: C₈H₇NO₄
Bod varu: 364 °C (1013 hPa)
Bod tání: 133…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007368
CAS číslo: 3113-72-2
EINECS: 221-481-5