Tisk…
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15523.22 A15523.36
A15523.22EA 2030 CZK
A15523.22 A15523.36
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid ≥99%
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 3113-71-1 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 215-220° Beilstein Reference: 1959154
Vzorec: C₈H₇NO₄
Bod varu: 356 °C (1013 hPa)
Bod tání: 215…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007168
CAS číslo: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4