Tisk…
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
127281000 127285000
ACRO127281000EA 1260 CZK
ACRO127281000 ACRO127285000
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid 99%
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Bod varu: 356 °C (1013 hPa)
Bod tání: 216…219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007168
CAS číslo: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 219 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %