Tisk…
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Nitro-m-toluic acid, 3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
B25682.14 B25682.22
B25682.14EA 838 CZK
B25682.14 B25682.22
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 5437-38-7 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 219-223° MDL No.: MFCD00007180
Vzorec: C₈H₇NO₄
MW: 181.15
Bod varu: 340
Bod tání: 219…223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007180
CAS číslo: 5437-38-7
EINECS: 226-610-9